Learn More
3-Nitrophthalic Acid, Mikromol
Descrizione
3-Nitrophthalic Acid, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Nitrophthalic Acid |
| CAS | 603-11-2 |
| Nomi componenti o analita | 3-Nitrophthalic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H5 N O6 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Vedi altri risultati |