Learn More
3-Nitrophthalic Acid, TRC
Codice prodotto. 30473294
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473294 10 g -
30470307 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30473294 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN51529510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-11-2
Formula molecolare C8 H5 N O6
Molecular Weight (g/mol) 211.13
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid
IUPAC Name 3-nitrophthalic acid
SMILES OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrophthalic Acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Peso formulazione 211.0117