Learn More
3'-Nitropropiophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11461938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11461938 5 g 5g
11471938 25 g 25g
11481938 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11461938 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14554.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17408-16-1
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.175
Numero MDL MFCD00051516
InChI Key VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-1-one, m-nitropropiophenone, 3-nitrophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-nitrophenyl, m-nitropropio-phenone, 3;-nitropropiophenone, acmc-209e7u, 3-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-l-one
PubChem CID 87096
IUPAC Name 1-(3-nitrophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Nitropropiophenone
Punto di fusione 99°C to 102°C
Quantità 5 g
Beilstein 1954069
Peso formulazione 179.18
Percent Purity 97%