Learn More
3-Nitropyridine, Mikromol™
Codice prodotto. 30050313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050313 100 mg 100mg
30049163 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050313 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0553.11
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Nitropyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitropyridine
CAS 2530-26-9
Nomi componenti o analita 3-Nitropyridine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H4 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine, Nicotinic Acid Impurity H
InChI Formula InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1
IUPAC Name 3-nitropyridine
Molecular Weight (g/mol) 124.1
Quantità 100 mg
Peso formulazione 124.0273 g/mol