Learn More
3-Nitropyridine, TRC
Codice prodotto. 30469871
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30469871 2.5 g
30464540 500 mg
30470295 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30469871 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5199002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2530-26-9
Formula molecolare C5 H4 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 124.1
Sinonimo Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine
IUPAC Name 3-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitropyridine
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
Peso formulazione 124.0273