Learn More
3-Nitrosalicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30011684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011684 5 g 5g
30006491 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011684 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5209005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-38-1
Formula molecolare C7 H5 N O5
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Sinonimo Salicylic acid, 3-nitro- (7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-Nitrosalicylic acid, NSC 182
IUPAC Name 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrosalicylic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Peso formulazione 183.0168
Percent Purity >95%