Learn More
3-Nitrostyrene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10444585 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10444585 10 g Bottiglia in vetro 10g
10173510 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10444585 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128990100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 586-39-0 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 586-39-0
Formula molecolare C8H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 149.15
Numero MDL MFCD00007276
InChI Key SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrostyrene, 1-nitro-3-vinylbenzene, m-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-3-nitro, styrene, m-nitro, 1-nitro-3-vinyl-benzene, 3-nitrophenyl ethene, b-nitrostyrene, m-vinylnitrobenzene, 3-ethenylnitrobenzene
PubChem CID 68514
IUPAC Name 1-ethenyl-3-nitrobenzene
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Nitrostyrene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -5°C
Colore White
Densità 1.0700g/mL
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHC6H4NO2
Indice di rifrazione 1.5820 to 1.584
Quantità 10 g
Beilstein 05, 478
Gravità specifica 1.07
Stabilizzatore approx. 0.1% 3, 5-di-tert-butylcatechol
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Needles or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Nitrostyrene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.