Learn More
3-Nitrothiobenzamide, 97%
Codice prodotto. 15488677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15488677 5 g 5g
15478677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15488677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52152.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70102-34-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70102-34-0
Formula molecolare C7H6N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 182.197
Numero MDL MFCD09757586
InChI Key HDQCHDWHHGEXQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrobenzene-1-carbothioamide, 3-nitrothiobenzamide, 3-nitrobenzothioamide, 3-nitro-thiobenzamide, 3-nitrobenzenethioamide, 3-nitro-thio-benzamide, benzenecarbothioamide, 3-nitro
PubChem CID 12668182
IUPAC Name 3-nitrobenzenecarbothioamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrothiobenzamide
Quantità 5 g
Peso formulazione 182.2
Percent Purity 97%