Learn More
3-nitrotoluene, TRC
Codice prodotto. 30479689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479689 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479689 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN234461100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-methyl-3-nitrobenzene
CAS 99-08-1
Formula molecolare C7 H7 N O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Benzene, 1-methyl-3-nitro- (9CI, ACI), 1-Methyl-3-nitrobenzene (ACI), Toluene, m-nitro- (8CI), 1-Nitro-3-methylbenzene, 3-Methyl-1-nitrobenzene, 3-Methylnitrobenzene, 3-Nitrotoluene, m-Methylnitrobenzene, m-Mononitrotoluene, m-Nitrotoluene, MNT, NSC 9578
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-methyl-3-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.0477