Learn More
3-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-D-fructose, TRC
Codice prodotto. 30136580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136580 25 g 25g
17929334 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136580 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG42350025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 547-25-1
Formula molecolare C12 H22 O11
Molecular Weight (g/mol) 342.3
Sinonimo D-Fructose, 3-O-α-D-glucopyranosyl- (9CI, ACI), 3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose (ACI), Turanose (6CI, 8CI), 3-(α-D-Glucosido)-D-fructose, D-(+)-Turanose, D-Turanose, NSC 1222
IUPAC Name (3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)COC2(O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Turanose
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11/c13-1-5-7(17)8(18)9(19)11(22-5)23-10-6(16)4(15)2-21-12(10,20)3-14/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12?/m1/s1
Peso formulazione 342.1162