Learn More
3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-glucofuranose, TRC
Codice prodotto. 30342488
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342488 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342488 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB276000250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-glucofuranose
CAS 18685-18-2
Formula molecolare C19 H26 O6
Quantità 250 mg
Sinonimo α-D-Glucofuranose, 1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-, D-Glucose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene- (6CI), Glucofuranose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene- (7CI), Glucofuranose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-, α-D- (8CI), 1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-α-D-glucofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-glucofuranose deriv., 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose, NSC 56267, 3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
InChI Formula InChI=1S/C19H26O6/c1-18(2)21-11-13(23-18)14-15(20-10-12-8-6-5-7-9-12)16-17(22-14)25-19(3,4)24-16/h5-9,13-17H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2OCc4ccccc4
IUPAC Name (3aR,5R,6S,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-6-phenylmethoxy-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole
Molecular Weight (g/mol) 350.41
Peso formulazione 350.1729