Learn More
3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15490607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490607 500 mg 500mg
15470607 1 g 1g
15480607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490607 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66578.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18685-18-2
Formula molecolare C19H26O6
Molecular Weight (g/mol) 350.411
Numero MDL MFCD00269929
InChI Key ZHFVGOMEUGAIJX-QTPCEWDRSA-N
Sinonimo 3-o-benzyl-1,2:5,6-di-o-isopropylidene-, a-d-glucofuranose, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-3-o-phenylmethyl-, 4-3ar,5r,6as-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
PubChem CID 45038272
IUPAC Name (3aR,5R,6aS)-5-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-6-phenylmethoxy-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)OCC4=CC=CC=C4)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.094
Punti di ebollizione 140°C to 142°C
Indice di rifrazione 1.4925
Quantità 500 mg
Optical Rotation −30° (c=1 in Ethanol)
Peso formulazione 350.41
Percent Purity 98%
Forma fisica Oil