Learn More
3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid, TRC
Codice prodotto. 30385123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30385123 10 mg
30377971 100 mg
30375961 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30385123 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92201310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86404-04-8
Formula molecolare C8H12O6
Molecular Weight (g/mol) 204.18
SMILES CCOC1=C(O)C(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H12O6/c1-2-13-7-5(11)8(12)14-6(7)4(10)3-9/h4,6,9-11H,2-3H2,1H3/t4-,6+/m0/s1
Peso formulazione 204.0634
Percent Purity >95%