Learn More
3-O-Levulinoyl-3,5-dihydroxy Benzoic Acid Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-O-Levulinoyl-3,5-dihydroxy Benzoic Acid Acetate |
| CAS | 861446-21-1 |
| Formula molecolare | C14H14O7 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 3-(Acetyloxy)-5-[(1,4-dioxopentyl)oxy]benzoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H14O7/c1-7(15)3-4-11(18)13-10(14(19)20)5-9(17)6-12(13)21-8(2)16/h5-6,17H,3-4H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(O)=CC(OC(C)=O)=C1C(CCC(C)=O)=O |
| IUPAC Name | 3-acetoxy-5-hydroxy-2-(4-oxopentanoyl)benzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 294.26 |
| Peso formulazione | 294.07 |