Learn More
3-O-Methyl-D-Glucose Crystalline powder MP Biomedicals
Codice prodotto. 11482372 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482372 25 g 25g
11462372 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11482372 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215165125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00€
    909.30€ / 25g
    Risparmia 45.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Identificatori chimici
CAS 13224-94-7
Formula molecolare C7H14O6
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Numero MDL MFCD00063266
InChI Key SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
Sinonimo 3-o-methyl-alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl-a-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydro-2h-pyran-2,3,5-triol, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-2,3,5-triol, 3-o-methyl-, a-d-glucopyranose, 3-o-methyl-alpha-d-glucose, a-d-glucopyranose,3-o-methyl, alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl, 3-o-methyl-d-glucopyranose
PubChem CID 83246
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxane-2,3,5-triol
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-O-methyl-D-glucose
Colore White
Quantità 25 g
Peso formulazione 194.2
Forma fisica Powder