Learn More
3-Octen-2-one, 97%
Codice prodotto. 11427616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427616 250 g 250g
11407616 10 g 10g
11417616 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11427616 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14652.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1669-44-9 | C8H14O | 126.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1669-44-9
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.199
Numero MDL MFCD00015565
InChI Key ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo 3-octen-2-one, trans-3-octen-2-one, e-3-octen-2-one, 3e-3-octen-2-one, e-oct-3-en-2-one, unii-m26ah283xv, 3-octen-2-one, e, 3e-octen-2-one, 3e-oct-3-en-2-one, hex-1-enyl methyl ketone
PubChem CID 5363229
IUPAC Name (E)-oct-3-en-2-one
SMILES CCCCC=CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Octen-2-one
Densità 0.85
Punti di ebollizione 60°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.448
Quantità 250 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1742230
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 97%