Learn More
3-Octen-2-one, TRC
Codice prodotto. 30422133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422133 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422133 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO4560051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Octen-2-one
CAS 1669-44-9
Formula molecolare C8H14O
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMILES O=C(C=CCCCC)C
IUPAC Name oct-3-en-2-one
Molecular Weight (g/mol) 126.2
Peso formulazione 126.1045