Learn More
3-Octylthiophene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10309120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10309120 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10309120 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 296140100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 65016-62-8 | Molecular Formula: C12H20S | Molecular Weight: 196.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65016-62-8
Numero MDL MFCD00085281
InChI Key WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
PubChem CID 566852
IUPAC Name 3-octylthiophene
SMILES CCCCCCCCC1=CSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Octylthiophene
Nota nome 94%
CAS min. % 92.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 106°C to 107°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H20S
Indice di rifrazione 1.4870 to 1.492
Quantità 10 g
Gravità specifica 0.91
Molecular Weight (g/mol) 196.36
Peso formulazione 196.36
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Octylthiophene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.