Learn More
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15431569
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431569 250 mg 250mg
15421569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15431569 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64382.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5617-74-3
Formula molecolare C5H4O3
Molecular Weight (g/mol) 112.084
Numero MDL MFCD00126929
InChI Key ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 1,2-cyclopropanedicarboxylic anhydride, oxabicyclohexanedione, pubchem18320, cyclopropane-1,2-dicarboxylic anhydride, 2,4-dioxo-3-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 3-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 3-oxabicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione, 3-oxa-bicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione
PubChem CID 2734721
IUPAC Name 3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
SMILES C1C2C1C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Punto di fusione 59°C to 61°C (literature)
Colore White
Densità 1.50 g/mL
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (5 mmHg)
Quantità 250 mg
Beilstein 113493
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 112.08
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Powder