Learn More
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione, 98%
Codice prodotto. 10663003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10663003 1 g Bottiglia in vetro 1g
10562174 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10663003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370120010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 5617-74-3 | C5H4O3 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5617-74-3
Formula molecolare C5H4O3
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Numero MDL MFCD00126929
InChI Key ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 1,2-cyclopropanedicarboxylic anhydride, oxabicyclohexanedione, pubchem18320, cyclopropane-1,2-dicarboxylic anhydride, 2,4-dioxo-3-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 3-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 3-oxabicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione, 3-oxa-bicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione
PubChem CID 2734721
IUPAC Name 3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
SMILES C1C2C1C(=O)OC2=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2, 4-dione
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54°C to 60°C
Colore White
Punti di ebollizione 100°C to 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 112.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.