Learn More
3-Oxetanol, 95%
Codice prodotto. 15494318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494318 5 g 5g
15484318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494318 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57928.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7748-36-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7748-36-9
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD09056790
InChI Key QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol
PubChem CID 9942117
IUPAC Name oxetan-3-ol
SMILES OC1COC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxetanol
Densità 1.167
Punti di ebollizione 153°C
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 5 g
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 95%