Learn More
3-Oxetanyl p-toluenesulfonate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15434028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15434028 5 g 5g
15424028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15434028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57569.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26272-83-3 | Molecular Formula: C10H12O4S | Molecular Weight: 228.262 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26272-83-3
Formula molecolare C10H12O4S
Molecular Weight (g/mol) 228.262
Numero MDL MFCD08544401
InChI Key UMFWNFVHKAJOSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-oxetanyl tosylate, toluene-4-sulfonic acid oxetan-3-yl ester, oxetan-3-yl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-tosyloxy oxetane, 3-tosyloxyoxetane, 3-oxetanyl p-toluenesulfonate, oxetan-3-yl-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-oxetanyl ester, acmc-1cgaz, 3-oxetanol, 3-4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 13153907
IUPAC Name oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2COC2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxetanyl p-toluenesulfonate
Densità 1.34
Punti di ebollizione 372°C
Punto d'infiammabilità 179°C (354°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 228.27
Percent Purity 96%