Learn More
3-Oxo-1-phenyl-3-(2’-hydroxy-5-benzyloxyphenyl)propene, TRC
Codice prodotto. 30417194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417194 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417194 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO87010050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxo-1-phenyl-3-(2'-hydroxy-5-benzyloxyphenyl)propene
CAS 872131-45-8
Formula molecolare C22 H18 O3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H18O3/c23-21(13-11-17-7-3-1-4-8-17)20-15-19(12-14-22(20)24)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-15,24H,16H2/b13-11+
SMILES Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1C(=O)\C=C\c3ccccc3
IUPAC Name (E)-1-(2-hydroxy-5-phenylmethoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Molecular Weight (g/mol) 330.38
Peso formulazione 330.1256