Learn More
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile, 98%
Codice prodotto. 11444293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444293 25 g 25g
11424293 1 g 1g
11434293 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444293 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10911.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33898-90-7 | C7H5NOS | 151.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33898-90-7
Formula molecolare C7H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 151.18
Numero MDL MFCD00052586
InChI Key XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thenoylacetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propionitrile, 2-thiophene-2-carbonyl acetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl-propionitrile, 3-2-thienyl-3-oxopropanenitrile, pubchem8372, then-2-oylacetonitrile, acmc-1csfg
PubChem CID 141853
IUPAC Name 3-oxo-3-thiophen-2-ylpropanenitrile
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxo-3- (2-thienyl)propionitrile
Punto di fusione 132°C to 136°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 111990
Peso formulazione 151.19
Percent Purity 98%