Learn More
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-6-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30382058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30382058 500 mg
30379999 50 mg
30373697 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382058 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE588758500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134997-87-8
Formula molecolare C9H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 193.16
Sinonimo 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Hydroxy-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid
IUPAC Name 3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-6-carboxylic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO4/c11-8-4-14-7-2-1-5(9(12)13)3-6(7)10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Peso formulazione 193.0375