Learn More
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10099431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10099431 1 g Amber Glass Bottle 1g
10190782 10 g Amber Glass Bottle 10g
10062304 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10099431 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04838DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 122454-46-0
Formula molecolare C10H6F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 229.16
Numero MDL MFCD00052146
InChI Key IYZQGBBCANKWMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propanenitrile, 4-trifluoromethoxy benzoyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxy benzoylacetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoyl acetonitrile, 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo-4-trifluoromethoxy, maybridge1_004897, acmc-1bxb1
PubChem CID 2777239
IUPAC Name 3-oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CF3OC6H4C(O)CH2CN
Quantità 1 g
Peso formulazione 229.16
Percent Purity 97%