Learn More
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | CF3OC6H4C(O)CH2CN |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 229.16 |
| Percent Purity | 97% |