Learn More
3-Oxobutanamide (Acetylacetamide), Mikromol™
Codice prodotto. 17957774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17957774 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17957774 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1093.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Oxobutanamide (Acetylacetamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoacetamide
CAS 5977-14-0
Nomi componenti o analita Acetoacetamide
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C4 H7 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Acesulfame Potassium Imp. A (EP), Acesulfame Imp. A (EP), 3-Oxobutanamide, Acetylacetamide, Acetoacetamide, Acesulfame Potassium Impurity A, Acesulfame Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
SMILES CC(=O)CC(=O)N
IUPAC Name 3-oxobutanamide
Molecular Weight (g/mol) 101.1
Quantità 100 mg
Peso formulazione 101.0477 g/mol