Learn More
3-Oxotetrahydrofuran, TRC
Codice prodotto. 30425853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425853 5 g 5g
30423489 1 g -
30417470 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30425853 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8704805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22929-52-8
Formula molecolare C4 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Sinonimo 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
IUPAC Name oxolan-3-one
SMILES O=C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxotetrahydrofuran
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Peso formulazione 86.0368