Learn More
3-(p-Chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine, TRC
Codice prodotto. 30137059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137059 500 mg 500mg
30132674 100 mg 100mg
17910075 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137059 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC381075500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 956-92-3
Formula molecolare C14 H10 Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 259.69
Sinonimo 3-(4-Chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one, C 3/76, Chlorthalidone Impurity J
IUPAC Name 3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-one
SMILES OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(p-Chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-10-7-5-9(6-8-10)14(18)12-4-2-1-3-11(12)13(17)16-14/h1-8,18H,(H,16,17)
Peso formulazione 259.04