Learn More
TERUMO Siringhe in 3 Pezzi
Codice prodotto. 31924915
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
31924915 1 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31924915 Fornitore TERUMO N. del fornitore 8MDSS01LE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.67€
    8.53€ / pezzi 100
    Risparmia 8.14€
    48% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mobilità ottimale del pistone grazie al coating in silicone
  • La guarnizione integrata garantisce un finecorsa saldo e preciso
  • La scala graduata trasparente consente un dosaggio preciso
  • Corpo trasparente che agevola la visualizzazione
  • Grip per le dita per una facile manipolazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Class IIa Medical Device
Materiale Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Calibro dell'ago No Needle Included
Senza lattice Yes
Product Type Syringe
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo di collegamento Centric Luer Lock
Graduated Yes