Learn More
TERUMO 3-Part Syringes
Codice prodotto. 17705049
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Tipo di collegamento:
Centric Luer Slip
Concentric Luer Lock
Concentric Luer Slip
Eccentric Luer Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di collegamento Dimensione della confezione
17705049 10 mL Eccentric Luer Tip pezzi 100
17142714 1 mL Concentric Luer Slip pezzi 100
17152714 3 mL Concentric Luer Lock pezzi 100
17162714 3 mL Centric Luer Slip pezzi 100
17102724 5 mL Concentric Luer Slip pezzi 100
16207060 30 mL Concentric Luer Slip pezzi 25
16217060 30 mL Concentric Luer Lock pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17705049 Fornitore TERUMO N. del fornitore 8MDSS10ESE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Siliconisation for optimal plunger mobility
  • Every single detail is the result of Terumo's long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
  • Siliconisation for optimal plunger mobility
  • The integral gasket ensures a fi rm and distinct end-stop
  • Clear graduated scale allows accurate dosage
  • Transparent barrel for visualisation
  • Finger grips to support easy handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Calibro dell'ago No Needle Included
Senza lattice Yes
Product Type Syringe
Monouso Single-use
Graduazioni 0.2 mL
Volume (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hypodermic Needle
Tipo di collegamento Eccentric Luer Tip
Graduated Yes