Learn More
TERUMO 3-Part Syringes with Needle
Codice prodotto. 17112724
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
27 G
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
16 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema metrico) Volume (sistema metrico) unitSize
17112724 20 G 38 mm 10 mL pezzi 100
17865522 27 G 13 mm 1 mL pezzi 100
17735039 21 G 16 mm 3 mL pezzi 100
17745039 21 G 25 mm 3 mL pezzi 100
17755039 21 G 38 mm 3 mL pezzi 100
17765039 22 G 28 mm 3 mL pezzi 100
17775039 23 G 25 mm 3 mL pezzi 100
17785039 23 G 32 mm 3 mL pezzi 100
17795039 25 G 16 mm 3 mL pezzi 100
17172714 21 G 38 mm 5 mL pezzi 100
17182714 22 G 38 mm 5 mL pezzi 100
17192714 23 G 32 mm 5 mL pezzi 100
17132724 22 G 38 mm 10 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17112724 Fornitore TERUMO N. del fornitore 8MDSS10S2038E
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Single use pre-connected with a sterile hypodermic needle
  • Every single detail is the result of Terumo long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
  • Sterile 3-part syringe for single use pre-connected with a sterile hypodermic needle (1 - 10 mL, 21 - 27 G)
  • Ultra-sharp bevel design for easy penetration
  • High quality silicone coating for smooth needle movement
  • Firm double end stop to prevent accidental removal of the piston and spilling of medication
  • Double contact gasket prevents leakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Calibro dell'ago 20 G
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema metrico) 38 mm
Product Type Syringe With Needle
Monouso Single-use
Graduazioni 0.2 mL
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo di collegamento Centric Luer Slip
Graduated Yes