Learn More
3-Pentanol, 98+%
Codice prodotto. 11342346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11342346 25 g 25g
11352346 100 g 100g
11362346 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11342346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06065.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Pentanol is widely used as a flavoring agent. It is biogenic oxygenated volatile organic compound (BOVOC) and is used as a reagent in the synthesis of pure bromopentanes for infrared standards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Pentanol is widely used as a flavoring agent. It is biogenic oxygenated volatile organic compound (BOVOC) and is used as a reagent in the synthesis of pure bromopentanes for infrared standards.
Solubility
Soluble in acetone, benzene, ethanol and diethyl ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-02-1
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00004574
InChI Key AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
IUPAC Name pentan-3-ol
SMILES CCC(CC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pentanol
Punto di fusione -8°C
Punti di ebollizione 114°C to 115°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Numero UN UN1105
Beilstein 1730964
Indice di Merck 14,7120
Peso formulazione 88.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pentanol