Learn More
3-Pentanone, 98%, pure
Codice prodotto. 10398893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10398893 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10051680 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10398893 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155810025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    123.00€ / 2.5L
    Risparmia 11.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 96-22-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-22-0
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00009320
InChI Key FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC Name pentan-3-one
SMILES CCC(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pentanone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -40.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8150g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C to 102.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5COC2H5
Indice di rifrazione 1.3910 to 1.3930
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, IV, 3279
Indice di Merck 15, 3137
Gravità specifica 0.815
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in ethanol and acetone,miscible with many organic solvents
Viscosità 0.47 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketone