Learn More
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Codice prodotto. 15671190 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15671190 500 mL 500mL
15621190 100 mL 100mL
15641190 1 L 1L
15651190 2.5 L 2.50L
15661190 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15671190 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 127604500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-22-0
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00009320
InChI Key FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC Name pentan-3-one
SMILES CCC(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pentanone
Punto di fusione -39°C
Colore Colorless
Densità 0.813g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 102°C
Punto d'infiammabilità 7°C (44.6°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH2COCH2CH3
Indice di rifrazione n20/D 1.392(lit.)
Quantità 500 mL
Numero UN UN1156
Beilstein 635749
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
Peso formulazione 86.13g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Grado ReagentPlus