Learn More
3-Penten-2-one, TRC
Codice prodotto. 30179590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179590 5 g 5g
30179345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179590 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2377905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-33-2
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Sinonimo 2-Oxo-3-pentene, 2-Penten-4-one, Ethylideneacetone, Methyl 1-Propenyl Ketone, Methyl Propenyl Ketone, NSC 61468
SMILES CC(/C=C/C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Penten-2-one
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3/b4-3+