Learn More
3-Phenoxy-1-propanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032280
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
6180-61-6
C9H12O2
152.19
MFCD00039549
AWVDYRFLCAZENH-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-phenoxy, 3-phenoxy 1-propanol, unii-515pbp1u72, propoxylated phenol, ph 4p, polypropylene glycol phenyl ether, 3-phenoxypropanol, 3-phenyloxypropanol, polypropylene glycol monophenyl ether
80319
3-phenoxypropan-1-ol
OCCCOC1=CC=CC=C1
6180-61-6
C9H12O2
152.19
MFCD00039549
AWVDYRFLCAZENH-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-phenoxy, 3-phenoxy 1-propanol, unii-515pbp1u72, propoxylated phenol, ph 4p, polypropylene glycol phenyl ether, 3-phenoxypropanol, 3-phenyloxypropanol, polypropylene glycol monophenyl ether
80319
3-phenoxypropan-1-ol
OCCCOC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Phenoxy-1-propanol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 83°C to 85°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5O(CH2)3OH
Indice di rifrazione 1.5280 to 1.53
Quantità 5 g
Beilstein 06, 147
Gravità specifica 1.04
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Phenoxy-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.