Learn More
3-Phenoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30010842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
2.5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010842 50 mg 50mg
30005060 2.5 g 2.50g
30007012 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010842 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP29780050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39515-51-0
Formula molecolare C13 H10 O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Sinonimo Benzaldehyde, 3-phenoxy-, 3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
IUPAC Name 3-phenoxybenzaldehyde
SMILES O=Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxybenzaldehyde
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Peso formulazione 198.0681
Percent Purity >95%