Learn More
3-Phenoxybenzoyl chloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10698283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10698283 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10263193 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10698283 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57102CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 3586-15-0
Formula molecolare C13H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 232.663
Numero MDL MFCD03424712
InChI Key TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoyl chloride, 3-phenoxy, m-phenoxybenzoyl chloride, m-phenoxy benzoylchoride, 3-phenoxy benzoyl chloride, 3-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-phenoxy
PubChem CID 2760341
IUPAC Name 3-phenoxybenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxybenzoyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 232.67
Percent Purity 97%