Learn More
3-Phenoxybenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 11409913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11409913 10 g 10g
11419913 50 g 50g
11429913 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11409913 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13008.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13826-35-2
Formula molecolare C13H12O2
Molecular Weight (g/mol) 200.237
Numero MDL MFCD00004636
InChI Key KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
IUPAC Name (3-phenoxyphenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxybenzyl alcohol
Punto di fusione 4°C to 7°C
Densità 1.149
Punti di ebollizione 300°C
Punto d'infiammabilità 186°C (366°F)
Indice di rifrazione 1.593
Quantità 10 g
Beilstein 475312
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Phenoxybenzyl alcohol