Learn More
3-Phenoxybenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 10436042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10436042 5 g Bottiglia in vetro 5g
10792031 25 g Bottiglia in vetro 25g
10307510 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10436042 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 183770050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13826-35-2
Formula molecolare C13H12O2
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Numero MDL MFCD00004636
InChI Key KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
IUPAC Name (3-phenoxyphenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxybenzyl alcohol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless or White
Densità 1.1456g/mL
Punti di ebollizione 135.0°C to 140.0°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 309°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5OC6H4CH2OH
Indice di rifrazione 1.5920 to 1.5940
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.1456
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water.
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico