Learn More
3-Phenoxybenzyl Alcohol, Mikromol™
Codice prodotto. 17984366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17984366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17984366 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3154.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Phenoxybenzyl Alcohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxybenzyl alcohol
CAS 13826-35-2
Nomi componenti o analita 3-Phenoxybenzyl alcohol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H12 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzenemethanol, 3-phenoxy-, Benzyl alcohol, m-phenoxy- (7CI,8CI), (3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, 3-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, Permethrin Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
SMILES OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC Name (3-phenoxyphenyl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 200.23
Quantità 100 mg
Peso formulazione 200.0837 g/mol