Learn More
3-Phenoxybenzyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30179520
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179520 25 g 25g
30179209 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179520 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP22805025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13826-35-2
Formula molecolare C13 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 200.23
Sinonimo Benzenemethanol, 3-phenoxy-, Benzyl alcohol, m-phenoxy- (7CI,8CI), (3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, 3-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol
IUPAC Name (3-phenoxyphenyl)methanol
SMILES OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxybenzyl alcohol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
Peso formulazione 200.0837