Learn More
3-Phenoxybenzyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11407607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11407607 1 g 1g
11417607 5 g 5g
11427607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11407607 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15670.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53874-66-1 | C13H11ClO | 218.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53874-66-1
Formula molecolare C13H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 218.68
Numero MDL MFCD00040866
InChI Key QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-phenoxy, 3-phenoxyphenylmethyl chloride, 3-phenoxybenzylchloride, 3-chloromethyl-1-phenoxybenzene, 1-chlormethyl-3-phenoxybenzol, acmc-1asdb, m-phenoxy-benzyl chloride
PubChem CID 93291
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxybenzyl chloride
Densità 1.189
Punti di ebollizione 141°C to 142°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.591
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2212101
Peso formulazione 218.69
Percent Purity 97%