Learn More
3-Phenoxybenzyl Chloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30052331
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052331 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052331 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3154.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Phenoxybenzyl Chloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxybenzyl Chloride
CAS 53874-66-1
Nomi componenti o analita 3-Phenoxybenzyl Chloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H11 Cl O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzene, 1-(chloromethyl)-3-phenoxy-, 1-Chloromethyl-3-phenoxybenzene, 3-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxyphenylmethyl chloride, m-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxy-alpha-chlorotoluene, alpha-Chloro-m-tolyl phenyl ether, Permethrin Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
SMILES ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3-phenoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 218.68
Quantità 100 mg
Peso formulazione 218.0498 g/mol