Learn More
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10694775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694775 1 g Amber Glass Bottle 1g
10546534 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10694775 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57163DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 376637-85-3
Formula molecolare C13H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 235.711
Numero MDL MFCD07781045
InChI Key WMFHUUKYIUOHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenoxybenzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 3-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hcl, 3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxybenzyl amine hydrochloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17749849
IUPAC Name (3-phenoxyphenyl)methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 235.71
Percent Purity 97%