Learn More
3-(Phenoxymethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10328883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10328883 1 g Amber Glass Bottle 1g
10162934 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10328883 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63604DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 104508-27-2
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.248
Numero MDL MFCD09025913
InChI Key KZUJGQAFTCDBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-phenoxymethyl, acmc-1cada
PubChem CID 21288517
IUPAC Name 3-(phenoxymethyl)benzaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 97%