Learn More
3-(Phenoxymethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391444
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
31719-75-2
C14H12O3
228.247
URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
3729884
3-(phenoxymethyl)benzoic acid
C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
31719-75-2
C14H12O3
228.247
URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
3729884
3-(phenoxymethyl)benzoic acid
C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Materiale o nome chimico 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 97%