Learn More
3-(Phenoxymethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10316474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10316474 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10021534 1 g Amber Glass Bottle 1g
10537664 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10316474 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63601CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 31719-75-2
Formula molecolare C14H12O3
Molecular Weight (g/mol) 228.247
InChI Key URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
PubChem CID 3729884
IUPAC Name 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 97%